Merck
18122
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
greener alternative
for catalysis, ≥98.5% (T)
Sinónimos:
BMIMPF6
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 194,00
50 G
US$ 1.860,00
US$ 194,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 194,00
50 G
US$ 1.860,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15F6N2P
Número de CAS:
Peso molecular:
284.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 194,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (T)
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤0.03% water
índice de refracción
n20/D 1.41
densidad
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
trazas de anión
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is a high-purity ionic liquid (HPIL) with low water and halogen content, which makes it an effective solvent for transition-metal-catalyzed reactions.[1] Some of its other advantageous properties include hydrophobicity and lack of vapor pressure.[2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Molecular Reorientational Dynamics of the Neat Ionic Liquid 1?Butyl?3?methylimidazolium Hexafluorophosphate by Measurement of 13C Nuclear Magnetic Relaxation Data
Antony, Jurgen H., et al.
ChemPhysChem, 4.6, 588-594 (2003)
Preparation of 1?Butyl?3?Methyl Imidazolium?Based Room Temperature Ionic Liquids
Dupont, Jairton, et al.
Organic Syntheses, 236-236 (2003)
The Negishi coupling: an update
Aldrichimica Acta, 38(3), 69-69 (2005)
Olefin Metathesis in the Ionic Liquid 1?Butyl?3?methylimidazolium Hexafluorophosphate Using a Recyclable Ru Catalyst: Remarkable Effect of a Designer Ionic Tag
Yao, Qingwei, and Yiliang Zhang
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42.29, 3395-3398 (2003)
Thermodynamic properties of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate in the condensed state
Kabo, Gennady J., et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49.3, 453-461 (2004)
Questions
  1. Is it liquid?
    1 answer
    1. This product is supplied as either a liquid or viscous liquid.