04365
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC/T)
Sinónimos:
EMIMBF4
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC/T)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.41
n20/D 1.413 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
densidad
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)