Documentos clave
16949
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 1.8M – Tris pH 8.5; 100 mM solution
Sinónimos:
Crystallization solution 44/Kit-No 02528
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Formulario
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.12 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)