16313
Butyl isothiocyanate
analytical standard
Sinónimos:
Benzyl ITC, Butyl ITC, NSC 194808
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.5 (lit.)
bp
70-71 °C/35 mmHg (lit.)
densidad
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCN=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of rapeseeds and rapeseed meal,[1] and enzyme hydrolysates of Tropaeolum tuberosum.[2]
- Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis of Chinese medicinal herbs[3] and horseradish samples.[7]
It may also be used as an internal standard for the quantification of isothiocyanate irritant constituents in Cappers Spinoza by GC.[8]
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)