Merck
259667
Sigma-Aldrich
Methyl p-toluate
≥99%
Sinónimos:
(Methyl 4-methylbenzoate)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
1100609
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
4.7 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 39 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
temp. de autoignición
932 °F
lim. expl.
9.5 %
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The anaerobic oxidation of methyl p-toluate by cobalt(III) in acetic acid has been investigated.
Aplicación
Methyl p-toluate has been employesd as catalyst to investigate the effect of internal/external donor pair in high-yield catalysts for propylene polymerization.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of the internal/external donor pair in high-yield catalysts for propylene polymerization, 2. Polymerization results.
Barbe PC, et al.
Makromol. Chem., 193(1), 229-241 (1992)
Charles E Sumner et al.
Inorganic chemistry, 47(6), 2190-2195 (2008-01-30)
The anaerobic oxidation of methyl p-toluate by cobalt(III) in acetic acid was investigated. Observed products were 4-carbomethoxybenzaldehyde (2), 4-carbomethoxybenzoic acid (3), 4-carbomethoxybenzyl acetate (1), 4,4'-dicarbomethoxybibenzyl (6), methyl 2,4-dimethylbenzoate (8), and methyl 3,4-dimethylbenzoate (9). Deuterium isotope labeling showed that 2 was