Merck
16237
Supelco
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Aciclovir Related Compound A (USP), Aciclovir impurity A (PhEur)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13N5O4
Número de CAS:
Peso molecular:
267.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤10.0% HPLC impurities
≤5% related solvents
≤5% water
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
Clave InChI
DMHAXLGAKQREIL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate (impurity A) is the acetate form of acyclovir. It can be path indicative in the synthesis of acyclovir.[1]
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A L Huidobro et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(4), 687-694 (2005-03-31)
Acyclovir, guanine, and impurity A have been baseline separated with isocratic conditions at pH=3.0 and run time under 15 min by employing a SB-CN column from Agilent (150 mm x 4.6mm and 3.5 microm). Moreover, when run time was increased