Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
15 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.580,00 |
Acerca de este artículo
US$ 1.580,00
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
valacyclovir
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)O)N)COCCOC(=O)[C@@H](NCC)C(C)C
InChI
1S/C15H24N6O4/c1-4-17-10(9(2)3)14(23)25-6-5-24-8-21-7-18-11-12(21)19-15(16)20-13(11)22/h7,9-10,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H3,16,19,20,22)/t10-/m0/s1
InChI key
OKUHBUGXDSIJIM-JTQLQIEISA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family valacyclovir | API family valacyclovir | API family valacyclovir | API family valacyclovir |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?