Merck
11225
Sigma-Aldrich
Sulfato de amonio
puriss., ≥99%
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
132.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
puriss.
Ensayo
≥99%
impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
5-6 (20 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Se: ≤30 mg/kg
cadena SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
514502
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null
D A DePasquale et al.
Applied and environmental microbiology, 56(12), 3711-3717 (1990-12-01)
In this study we examined the mechanism by which ammonium bicarbonate inhibits mycotoxigenic fungi. Elevated extracellular pH, alone, was not responsible for the antifungal activity. Although conidia of Penicillium griseofulvum and Fusarium graminearum had internal pH (pHi) values as high
Separation of proteins by ammonium sulfate gradient solubilization.
T P King
Biochemistry, 11(3), 367-371 (1972-02-01)
Deliquescence and crystallization of ammonium sulfate particles internally mixed with water-soluble organic compounds
Parsons MT, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 108(52), 11600-11608 (2004)
Neutron-Diffraction Study of the Structures of Ferroelectric and Paraelectric Ammonium Sulfate.
Schlemper EO, et al.
J. Chem. Phys. , 44(12), 4498-4509 (1966)