Merck
215597
Sigma-Aldrich
Basic Fuchsin
Dye content >85 %
Sinónimos:
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 233,00
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el09 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 233,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17N3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
323.82
Número de índice de color:
42500
Beilstein:
4164603
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el09 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>85.0% (HPLC)
Formulario
solid
composición
Dye content, >85%
técnicas
microbe id | staining: suitable
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
545 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Clave InChI
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Basic fuchsin is a triaminotriphenylmethane dye that is widely used to stain muscle, mitochondria, and collagen. It is generally a mixture of pararosaniline (C.I. 42500), rosaniline (C.I. 42510), magenta II and new fuchsine (CI 42520).
Aplicación
Basic fuchsin is utilized for various applications:
  • Acid-fast staining
  • Periodic Acid-Schiff
  • Feulgen stain for DNA
  • ENDO culture medium
  • Leifson′s method for bacterial flagella
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Basic fuchsin displays anesthetic, bactericidal (gram-positive), and fungicidal properties.
Información legal
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Archarna Sharma
Plant Chromosomes (1999)
Design and Fabrication of Standardized Hydroxyapatite Scaffolds with a Defined Macro-Architecture by Rapid Prototyping for Bone-Tissue-Engineering Research
Wilson CE
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 68, 123-132 (2004)
Hans-Ferdinand Linskens, John F. Jackson
Plant Fibers, 10 (2012)
Bisen PS
Laboratory Protocols in Applied Life Sciences (2014)
Luis F Maceda-López et al.
3 Biotech, 11(2), 75-75 (2021-01-29)
Together with their undeniable role in the ecology of arid and semiarid ecosystems, Agave species are emerging as a model to dissect the relationships between crassulacean acid metabolism and high efficiency of light and water use, and as an energy