Documentos
1.00579
Sigma-Aldrich
DPX nuevo
non-aqueous mounting medium for microscopy
About This Item
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
color
colorless
refractive index
n/D 1.519
transition temp
flash point 22.0 °C
density
0.9068 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
El DPX nuevo es un medio de montaje anhidro sintético para microscopia. En su formulación, se ha evitado el plastificador teratógeno ftalato de dibutilo (DBP), lo que hace que la composición sea más inocua para el medio ambiente y más fácil de utilizar que el agente de montaje DPX convencional. Este producto está registrado como producto para DIV con la marca CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las instrucciones de uso pueden descargarse de esta página web.
Índice de refracción (20°C) 1.518 - 1.521
Viscosidad (20°C) 600 - 700 mPa*s.
Application
Medio de montaje no acuoso
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22.0 °C
Visite la Librería de documentos
Amirah Baharin et al.
Journal of research in medical sciences : the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, 25, 20-20 (2020-03-17)
Previous studies have shown that morphine negatively effects male fertility while Phoenix dactylifera (dates) could cure male infertility by the exhibition of antagonist effects. This study was conducted to assess the possible ameliorating effects of dates on the histological features
Diana Furcila et al.
Frontiers in neuroanatomy, 13, 99-99 (2020-01-11)
A variety of anatomical alterations have been reported in the hippocampal formation of patients with Alzheimer's Disease (AD) and these alterations have been correlated with cognitive symptoms in the early stages of the disease. Major hallmarks in AD are the