Documentos clave
1.07835
Supelco
Antimony(III) oxide
EMPLURA®
Sinónimos:
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
O3Sb2
Número de CAS:
Peso molecular:
291.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
215-175-0
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
13.3 hPa ( 660 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.0% (bromometric)
Formulario
solid
potencia
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤1% Matter insoluble in tartaric acid
tamaño de partícula
1-3 μm (D 50)
bp
1550 °C/1013 hPa
mp
656 °C (sublimed)
solubilidad
2.70 mg/L
densidad
5.4 g/cm3
densidad aparente
800‑1300 kg/m3
trazas de catión
Al: ≤20 ppm
As: ≤500 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤50 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤20 ppm
Na: ≤20 ppm
Pb: ≤500 ppm
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Sb+3].[Sb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
Clave InChI
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Kirkwood-Buff Analysis of Binary and Ternary Systems Consisting of Alcohols (Methanol, Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol), Water, and n-Hexane to Understand the Formation of Surfactant-Free Microemulsions.: This research elucidates the molecular interactions in microemulsions involving 1-Propanol, offering insights into its use in creating stable, surfactant-free systems (Seo et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Matter insoluble in tartaric acid: ≤ 1.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
As (Arsenic): ≤ 500 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 20 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 20 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Pb (Lead): ≤ 500 ppm
Particle size (D 50): 1.0 - 3.0 µm
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable