10783
Antimony(III) sulfate
≥95.0%
Sinónimos:
Antimony trisulfate, Diantimony trisulfate
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥95.0%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: antimony
cadena SMILES
[Sb+3].[Sb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sb/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
Clave InChI
MVMLTMBYNXHXFI-UHFFFAOYSA-H
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?