Merck
09678
Millipore
Ammonium bismuth citrate
base ingredient for culture media
Sinónimos:
Citric acid ammonium bismuth salt
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 146,00
500 G
US$ 468,00
US$ 146,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 146,00
500 G
US$ 468,00
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
41106212
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.85
US$ 146,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Ensayo
≥99.0% (KT)
Formulario
powder
aplicaciones
microbiology
cadena SMILES
OC(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.C.C
InChI
1S/2C6H8O7.Bi.3H3N/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;3*1H3/q;;+3;;;/p-3
Clave InChI
VZZHAYFWMLLWGG-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Ammonium bismuth citrate is used in microbiological culture media as a selective agent as it inhibits certain gram-negative and gram-positive bacteria. The bismuth ions are reduced to metallic bismuth, which impart metallic sheen around the colonies.
Aplicación
Ammonium bismuth citrate is used in microbiological culture media as a selective agent. It is for example used in Bismuth sulfite agar for the isolation of Salmonella typhi and other salmonellae from food and other materials, sewage and water. It is as well used in the Nickerson Agar (BIGGY), which is used for the isolation and identification of Candida species
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Reduction of inorganic substances by yeasts I. Extracellular reduction of sulfite by species of Candida
Nickerson, Walter J
The Journal of Infectious Diseases, 43-56 (1953)