B3934
Biuret reagent
protein detection level 150-1,000 μg/mL
Sinónimos:
Micro Lowry, Onishi & Barr Modification
Seleccione un Tamaño
US$ 72,80
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 72,80
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
intervalo de medida del nivel de detección de proteínas
150-1,000 μg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)