Merck
07364
Supelco
Butyl hexanoate
analytical standard
Sinónimos:
Butyl caproate, Hexanoic acid butyl ester, NSC 4022
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CO2(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
índice de refracción
n20/D 1.414-1.418
n20/D 1.416 (lit.)
bp
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)