06696
3-Amino-9-ethylcarbazole
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
About This Item
Productos recomendados
grado
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
calidad
LiChropur™
técnicas
HPLC: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
Clave InChI
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Especificidad
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)