05374
Phosmet-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Phosmet-d6
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
70-75 °C
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1N(CSP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=S)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
LMNZTLDVJIUSHT-WFGJKAKNSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?