73879
Piperonylbutoxide-(butyl-d9)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-[2-(Butoxy-d9)ethoxy]ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl-d9 ether, Piperonylbutoxide-d9
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?