04077
Dimethyl 5-bromoisophthalate
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
mp
85-89 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9BrO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)