711217
5-Bromoisophthalic acid
Sinónimos:
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonic acid, 5-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-Bromoisophthalic acid
Formulario
solid
mp
270-275 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
JATKASGNRMGFSW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Preparation of manganese(II) bromoisophthalate bis(pyridyl)ethane coordination polymer
- Preparation of nickel(II) and cobalt(II) bromoisophthalate coordination polymers
- Preparation of copper bromoisophthalate bis(triazolyl)butane coordination polymer
- Preparation of cesium isophthalate crown ether complexes
- Hydrothermal preparation of zinc and cadmium bromoisophthalate polymeric complexes with dipyridyl-type coligands
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)