The composition of this aqueous solution is considered proprietary.
56796
Micro particles based on silicon dioxide
size: 0.5 μm
Sinónimos:
Beads based on silicon dioxide, microsize, Silicon dioxide beads
Productos recomendados
grado
analytical standard
Formulario
aqueous suspension
concentración
5% (solids)
tamaño de partícula
0.5 μm
Mw/Mn
0.15
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Also used to fabricate silicon-based nano-electro-mechanical systems (NEMS) for mass sensing application.[1]
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 and 10 mL pack sizes as neat samples
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
SiO2 sphere가 담겨있는 aqueous solution 의 구성 요소를 알 수 있을까요?
1 answer-