03650
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt hydrate
12-14% Fe basis
Sinónimos:
EDTA iron(III) sodium salt, Iron(III)-sodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
12-14% (Fe basis)
Formulario
powder or crystals
composición
Fe, 12-14%
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
impurezas
≤15.0% Loss on drying
solubilidad
hot water: 0.5 g/10 mL, clear to slightly hazy (Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Brown)
cadena SMILES
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
Clave InChI
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?