Merck
359610
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, iron(III) sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
[(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2]FeNa·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
367.05 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
impurezas
<4% sulfate
grupo funcional
amine
cadena SMILES
O.[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;1H2/q;+3;+1;/p-4
Clave InChI
QENAFDOIABJELJ-UHFFFAOYSA-J
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)