Saltar a
E6635
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate
Sigma Grade, suitable for plant cell culture, 98.5-101.5%
Oferta disponible
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato disodium salt dihydrate, Etilenodiaminotetraacetato de disodio dihydrate, Sequestrene Na2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Fecha estimada de envío16 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 95,80
500 g
Envío estimado HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 299,00
1 kg
Fecha estimada de envío16 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 505,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
372.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
US$ 95,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Fecha estimada de envío16 de octubre de 2026Detalles
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
98.5-101.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an aminopolycarboxylic acid and a hexadentate ligand. It chelates with metal ions, especially with cations to form an octahedral complex. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt (EDTA) is a blood anticoagulant and contributes to the pathogenesis of pseudothrombocytopenia. It chelates with calcium in the blood and inhibits clotting and is routinely used in haematological tests. It enhances the antibacterial activity of lysozyme. EDTA used in chelation therapy chelates with calcium and favors dilation of artery, solubilisation of atheromatous plaques in atherosclerotic vascular disease. EDTA chelation therapy may also protect from oxidative damage during blood and lipid peroxidation in liver fibrosis.
Application
Quelante de cationes divalentes. Inhibe las enzimas, como las metaloproteasas, que requieren cationes divalentes para ser activas.
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate has been in seed germination trials of plant species and in protein extraction from Moss, Physcomitrella paten. It has also been used in lysis and vacuole buffer for the isolation of vacuoles from Petunia petals.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E488403677E5134
description
Sigma Grade, suitable for plant cell culture, 98.5-101.5%
description
ACS reagent, 99.0-101.0%
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
suitable for electrophoresis, Molecular Biology, 99.0-101.0% (titration)
grade
Sigma Grade
grade
ACS reagent
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
assay
98.5-101.5%
assay
99.0-101.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
99.0-101.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órganos diana
Respiratory Tract
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review