Merck
02380595
Ectoine
primary reference standard
Sinónimos:
(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, Thp(B)
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 507,00
US$ 507,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 507,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.16
Beilstein:
7288977
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.24
US$ 507,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clave InChI
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)