P3B050A05
Placa Pellicon® 3 con membrana Biomax®
50kDa, A Screen, 0.57 m2
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 50 kDa Membrane, A screen, 0.57 m2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Nivel de calidad
Características
holdup volume 69 mL (in feed channel)
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
2.4 cm (0.93 in.)
Longitud
20.6 cm (8.1 in.)
Anchura
17.8 cm (7 in.)
área de la membrana
0.57 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Biomax® (Membrane)
tamaño de poro
50 kDa NMWCO
pH
1-14
Descripción general
The Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane is perfect for the filtration of monoclonal antibodies and solutions containing albumin, hormones, vaccines and growth factors.
This P3B050A05 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 50 kDa NMWCO, a Biomax® 50 membrane, and dimensions measuring 2.4 cm (H) x 17.8 cm (W) x 20.6 cm (L).
Características y beneficios
- Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
- High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
- Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
- Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
- Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
- Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
- Easy installation & care – simple to install and maintain
Otras notas
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.