00040590
α-Pinene
primary reference standard
Sinónimos:
(±)-2-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Nivel de calidad
temp. de autoignición
491 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Clave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene