Merck
00790
Sigma-Aldrich
Acetofenona
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Metilfenilcetona
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 225,00
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 225,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
120.15
Beilstein:
605842
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39023804
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
4.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1058 °F
impurezas
≤0.02% free acid (as CH3COOH)
≤0.3% water
índice de refracción
n20/D 1.534 (lit.)
n20/D 1.535
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
temperatura de transición
solidification point 19-20 °C
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acetophenone (Methyl phenyl ketone) is an alkyl phenyl ketone. Its triplet absorption spectra in non-polar solvents has been evaluated by nanosecond laser photolysis.[1] Photoreduction of acetophenone has been investigated.[2] N-chelate ligands based on chiral oxazolines catalyzed enantioselective hydrosilylation of acetophenone with α-naphtylphenylsilane has been reported.[3] Intersystem crossing of aromatic aldehydes and ketones (benzaldehyde, acetophenone and benzophenone) has been studied.[4] Rhodium(I) complexes containing optically active 2-(2′-pyridyl)pyridines efficiently catalyzes the reduction of acetophenone.[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Comment on "closing the loop on bond selective chemistry using tailored strong field laser pulses".
Xin Zhu et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(17), 5264-5266 (2009-04-24)
Effects of solvent and substituents on the absorption spectra of triplet acetophenone and the acetophenone ketyl radical studied by nanosecond laser photolysis.
Lutz H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 77(14), 1758-1762 (1973)
Optically active nitrogen ligans: III. Enantioface-discriminating transfer hydrogenation of acetophenone catalyzed by rhodium (I) complexes with chiral 2-(2'-pyridyl) pyridines.
Botteghi C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 304(1), 217-225 (1986)
Enantioselective hydrosilylation of acetophenone with rhodium/oxazolines catalysts.
Balavoine G, et al.
Tetrahedron Letters, 30(38), 5141-5144 (1989)
Ohmori N, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 92(5), 1086-1093 (1988)