00675
Fosfato de tributilo
for extraction analysis, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
TBP, TBPA
Seleccione un Tamaño
US$ 665,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 665,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
densidad de vapor
9.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
770 °F
técnicas
GC/GC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
valor de ácido
<1
densidad
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤10 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤0.5 mg/kg
Co: ≤0.5 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤0.5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadena SMILES
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
145 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?