Merck
1.00002
Fosfato de tri-n-butilo
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur.
Sinónimos:
Fosfato de tributilo, TBP, TBPA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3(CH2)3O)3PO
Número CAS:
Peso molecular:
266.31
EC Index Number:
204-800-2
UNSPSC Code:
12352303
Beilstein/REAXYS Number:
1710584
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
Ph. Eur.
Quality Segment
vapor density
9.2 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 178 °C), 7.3 mmHg ( 150 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
transition temp
flash point 146 °C
solubility
6 g/L
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Los productos químicos desempeñan un papel importante en la estabilización de los fármacos biológicos durante su proceso de formulación y fabricación, por ejemplo, evitando la agregación. Ofrecemos una amplia gama de estabilizadores, tampones y sales de gran calidad para la purificación y formulación satisfactoria de sus biomoléculas. Desarrollados específicamente para aplicaciones de alto riesgo, tienen una baja concentración microbiana y de endotoxinas.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministros y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El tri-n-butilfosfato se utiliza ampliamente como disolvente junto con TritonTM X100 o Tween® en el tratamiento con detergente disolvente para procedimientos de inactivación vírica, en especial para los tratamientos plasmáticos.
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, el tri-n-butilfosfato Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato de tri-n-butilo
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..