119660
Tris(2-chloroethyl) phosphate
97%
Sinónimos:
Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester
Productos recomendados
presión de vapor
<10 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
192 °C/10 mmHg (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 7.82 g/L
densidad
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
Clave InChI
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
449.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
232 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?