305715
(−)-α-Pinene
99%, optical purity ee: 97% (GLC)
Sinónimos:
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
Productos recomendados
densidad de vapor
4.7 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
~3 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −50.7°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
temp. de autoignición
491 °F
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Clave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Dichloro[(1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]borane by the in situ reduction and hydroboration reaction.[1]
- α-Pinene oxide by epoxidation using polymer supported by a molybdenum carbonyl catalyst.[2]
- Diisopinocampheylborane (Ipc2BH), which is used for the asymmetric hydroboration prochiral alkenes.[3]
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
88.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
31.3 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters