Documentos clave
40-0101
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 1.68 (25 °C)
About This Item
UNSPSC Code:
12161700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
availability
available only in Japan
Quality Level
pH
1.68 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)