24-1050
Ácido perclórico
SAJ first grade, 60.0-62.0%
Sinónimos:
PCA
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
concentration
60.0-62.0%
density
154 g/cm3
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?