09-0851
Ethyl alcohol, pure
≥99.5%, suitable for HPLC
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Etanol, ≥99.5%, suitable for HPLC
grado
HPLC grade
densidad de vapor
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
683 °F
lim. expl.
19 %, 60 °F
disponibilidad
available only in Japan
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
Formato
neat
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?