Merck
11644793001
Roche
Kit de detección de citotoxicidad (LDH)
suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection, sufficient for ≤2,000 tests
Sinónimos:
LDH
Seleccione un Tamaño
2000 TESTS
US$ 572,00
US$ 572,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2000 TESTS
US$ 572,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
US$ 572,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
uso
sufficient for ≤2,000 tests
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 kit
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
protein quantification: suitable
λmáx.
490 nm
aplicaciones
cell analysis
detection
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Una alternativa no radiactiva al análisis de liberación de [51Cr] y de [3H]-timidina.
Ensayo colorimétrico para la cuantificación de la muerte y la lisis celulares que se basa en la medición de la actividad lactato deshidrogenasa (LDH) liberada del citosol de las células dañadas en el sobrenadante.
Aplicación
El kit de detección de citotoxicidad (LDH) es un método rápido y sencillo para cuantificar la citotoxicidad o citólisis basadas en la medición de la actividad LDH liberada de las células dañadas utilizando el formato de placa 96 pocillos. Por tanto, el kit puede utilizarse en muchos diferentes sistemas celulares in vitro cuando se daña la membrana plasmática. Por ejemplo:
  • Detección y cuantificación de la citotoxicidad mediada por células
  • Determinación de la citólisis inducida por mediador
  • Determinación del potencial citotóxico de compuestos en la investigación medioambiental y médica, y en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria.[1][2][3]
  • Determinación de la muerte celular en los biorreactores
  • Análisis de la biocompatibilidad de varios armazones empleados en el diseño genético de tejido óseo, para el crecimiento de células óseas.[4][5]
Envase
1 kit que contiene 2 componentes.
Nota de preparación
Disolución de trabajo: Vial 1 Catalizador:
Reconstituya el liofilizado en 1 ml de agua bidestilada durante 10 minutos y mezcle bien.
Vial 2 Disolución colorante:
Disolución lista para usar.
Mezcla de reacción
Para 100 pruebas: Poco antes de utilizarla, mezcle 250 μl del vial 1 con 11,25 ml vial.
Para 400 pruebas: Poco antes de utilizarla, agregue el volumen total del catalizador (1 ml) al volumen total
de la disolución de colorante (45 ml) y mezcle bien.
Nota: La mezcla de reacción no debe guardarse; debe prepararse inmediatamente antes de su uso.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): de 2 a 8 °C
El liofilizado es estable entre 2 y 8 °C.
La disolución de catalizador reconstituida es estable durante cuatro semanas cuando se conserva entre 2 y 8 °C.
Una vez descongelada, la disolución de colorante es estable durante algunas semanas cuando se conserva entre 2 y 8 °C.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sabine Sewing et al.
PloS one, 11(7), e0159431-e0159431 (2016-07-22)
Single stranded oligonucleotides (SSO) represent a novel therapeutic modality that opens new space to address previously undruggable targets. In spite of their proven efficacy, the development of promising SSO drug candidates has been limited by reported cases of SSO-associated hepatotoxicity.
Volker Gassling et al.
Clinical oral implants research, 24(3), 320-328 (2011-11-19)
The loss of jaw bone caused by different kinds of pathologies leads to dysfunction and reduced quality of life in affected patients. Thus, the pivotal goal in bone tissue engineering is to reconstruct these defects. The essential precondition for new
Guo-qian He et al.
Molecular brain, 8, 88-88 (2015-12-25)
Growth arrest and DNA-damage inducible protein 45 beta (Gadd45b) is serving as a neuronal activity sensor. Brain ischemia induces the expression of Gadd45b, which stimulates recovery after stroke and may play a protective role in cerebral ischemia. However, little is
Mélanie Morin-Brureau et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(29), 10677-10688 (2011-07-22)
Recent studies suggest that blood-brain barrier (BBB) permeability contributes to epileptogenesis in symptomatic epilepsies. We have previously described angiogenesis, aberrant vascularization, and BBB alteration in drug-refractory temporal lobe epilepsy. Here, we investigated the role of vascular endothelial growth factor (VEGF)
Patrick H Warnke et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 15(2), 115-124 (2008-12-17)
Selective laser melting (SLM), a method used in the nuclear, space, and racing industries, allows the creation of customized titanium alloy scaffolds with highly defined external shape and internal structure using rapid prototyping as supporting external structures within which bone
Artículos
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Contenido relacionado
Cytotoxicity Detection Kit (LDH) Protocol & Troubleshooting