Merck
CYTODET-RO
Roche
Kit de detección de citotoxicidadPLUS (LDH)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001), sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001), kit of 1 (4 components), suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.55
form
liquid
Quality Level
usage
sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001)
packaging
kit of 1 (4 components)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
protein quantification: suitable
λmax
490-492 nm
application(s)
cell analysis
detection
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
General description
Ensayo colorimétrico no radiactivo adecuado para la cuantificación de gran rendimiento de la muerte y la lisis celulares que se basa en la medición de la actividad lactato deshidrogenasa (LDH) liberada del citosol de las células dañadas en el sobrenadante. El kit de detección de citotoxicidadPLUS (LDH) puede realizarse en un formato homogéneo y no requiere etapas de transferencia ni de centrifugación para separar el sobrenadante de las células. Puede pararse la reacción de color en condiciones de ensayo definidas.
Application
  • El kit de detección de citotoxicidadPLUS (LDH) es un método rápido, sensible y sencillo para cuantificar la citotoxicidad o citólisis basadas en la medición de la actividad LDH liberada de las células dañadas utilizando el formato de placa de 96 pocillos o 384 pocillos. El kit puede utilizarse in vitro en muchos diferentes sistemas celulares cuando se produce daño a la membrana plasmática. Por ejemplo: Detección y cuantificación de la citotoxicidad mediada por células
  • Determinación de la citólisis inducida por mediador.
  • Determinación del potencial citotóxico de compuestos en la investigación medioambiental y médica, y en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria.
  • Determinación de la muerte celular en los biorreactores.
El análisis mide la actividad LDH liberada de las células dañadas. Se realiza en placas de 96 pocillos.
Features and Benefits
  • Flexible, ya que el ensayo puede determinar el grado de daño de la membrana plasmática en muchos sistemas celulares diferentes in vitro.
  • Seguro, porque no se utilizan isótopos radiactivos en el ensayo.
  • Preciso, ya que hay una fuerte correlación entre los resultados del ensayo y el número de células lisadas.
  • Sensible, ya que el ensayo puede detectar incluso un número pequeño de células.
  • Rápido, ya que los resultados del ensayo puede determinarse en un lector ELISA de múltiples pocillos, lo que permite el procesamiento simultáneo de muchas muestras.
  • Cómodo, ya que no se requiere un paso de preetiquetado.
Packaging
1 kit que contiene 4 componentes
  • 04744926001 (1 kit que contiene 4 componentes)
  • 04744934001 (1 kit que contiene 4 componentes)
Preparation Note
Disolución de trabajo: Catalizador:
Disuelva el liofilizado en 1 ml de agua doblemente destilada durante 10 min, luego mezcle bien.
Mezcla de reacción:
Para 100 pruebas: Poco antes de usarlo, mezcle 250 μl del catalizador reconstituido con 11,25 ml de disolución de colorante
Para 400 pruebas: Poco antes de usarlo, agregue el volumen total del catalizador reconstituido (1 ml) al volumen total de la disolución de colorante (45 ml) y mezcle bien.
Nota: En el caso de que observe cristales en la «disolución de colorante», agite la botella al menos durante 1 hora a 37 °C. Los precipitados remanentes NO influirán en el rendimiento.
Nota: Los precipitados se formaron durante el congelamiento del producto. Debe evitarse la congelación y descongelación repetida.
Nota: Preparar inmediatamente antes de usar. No guardar la mezcla de reacción.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): El liofilizado es estable a entre 2 y 8 °C.
La disolución de catalizador reconstituida, la disolución de colorante, la disolución de lisis y la disolución de parada son estables durante
  • Cuatro semanas cuando se conservan entre 2 y 8 °C
  • Dos días a entre 15 y 25 °C
  • Para el almacenamiento prolongado (hasta 3 meses), guardar las botellas entre -15 y -25 °C
  • La congelación y descongelación de las disoluciones hasta tres veces no reducirá de manera significativa su rendimiento. Cuando observe cristales en la disolución de colorante, agite la botella al menos durante 1 hora a 37 °C. Los precipitados remanentes no influirán en el rendimiento. Como los precipitados pueden formarse durante la congelación del producto, debe evitarse la congelación y descongelación repetidas.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
  • Lysis Solution
  • Stop Solution
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Xiang Jun Zeng et al.
Peptides, 30(6), 1144-1152 (2009-05-26)
Apelin, the endogenous ligand of the G protein-coupled APJ receptor, is a peptide mediator with emerging regulatory actions in the heart. We aimed to determine whether the endogenous apelin/APJ system is an intrinsic protective pathway in ischemic/reperfusion injury. A Langendorff
Yuchen Cai et al.
International journal of molecular medicine, 31(4), 904-912 (2013-02-22)
Mammalian target of rapamycin (mTOR) is a serine/threonine protein kinase and a key element in the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/protein kinase B (Akt) signaling pathway. Moreover, it is a negative regulator of autophagy and acts as a central regulator in cell
Mariana Malvicini et al.
Oncoimmunology, 1(7), 1038-1047 (2012-11-22)
The use of conventional cytotoxic agents at metronomic schedules, alone or in combination with targeted agents or immunotherapy, is being explored as a promising anticancer strategy. We previously reported a potent antitumor effect of a single low-dose cyclophosphamide and interleukin-12
Nithya Subramanian et al.
Nucleic acid therapeutics, 25(1), 47-52 (2014-12-17)
The miR-17∼92. or oncomiR-1, cluster encodes oncogenic microRNAs (miRNAs), and it also promotes retinoblastoma (RB) tumor formation. Antagomir and miRNA mimics based approaches are widely tried against oncogenic and tumor suppressive miRNAs. Other methods for targeting cancer related miRNAs are
Haibin Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 297(2), 100537-100537 (2021-03-17)
The present study aimed to explore specific mechanisms involved in mediating the neuroprotective effects of Smad ubiquitination regulatory factor 2 (Smurf2) in cerebral ischemic injury. A middle cerebral artery occlusion (MCAO) mouse model and an oxygen-glucose deprivation (OGD)-treated neuron model
Artículos
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.