11534378910
Roche
Tetramethyl-Rhodamine-5-dUTP
Sinónimos:
Rhodamine-5-dUTP tetralithium salt, Tetramethylrhodamine-5(6)-(5-[3-carboxamidoallyl]-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate)
About This Item
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
Nivel de calidad
Ensayo
97.7% (HPLC)
Formulario
solution
mol peso
990.5
envase
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
1.0 mmol/L (Tetramethylrhodamine-5-dUTP (Abs. 551 nm))
color
clear red
mp
~0 °C
solubilidad
water: miscible
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Calidad
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?