11093070910
Roche
Biotin-16-dUTP
Sinónimos:
Bio-16-dUTP tetralithium salt, Biotin-labeled Uridines, 5-(N-[N-Biotinyl-ε-aminocaproyl-γ-aminobutyryl]-3-aminoallyl)-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 μL (50 nmol; 1mM)
fabricante / nombre comercial
Roche
color
colorless
solubilidad
water: miscible
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
- For nonradioactive DNA labeling such as random priming, PCR labeling, or nick translation.[3] Biotin-16-dUTP replaces dTTP in the random-primed DNA labeling reaction or nick translation in a ratio of 35% Biotin-16-dUTP and 65% dTTP, as well as in PCR.[4]
- as a substrate for terminal transferase, DNA polymerase I (holoenzyme and Klenow fragment), Taq DNA polymerase, and reverse transcriptase (e.g., Transcriptor). The nucleotide also serves as a substrate for Terminal Transferase in 3′-end labeling
- In fluorescence in situ hybridization (FISH)[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Notes: For your convenience, biotin-dUTP is also available in convenient labeling mixes (single solution with conventional dNTPs and biotin-16-dUTP), and technique-specific mixes (nucleotides, buffers, and enzymes in a single vial).
Nota de análisis
Emax241: E = 10.700;
Emax292: E = 7.000;
Emax265: E = 4.400;
A292/265 : 1.6.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?