11480022001
Roche
ADN polimerasa Tth
pkg of 500 U (2 x 250_U), sufficient for ≤200 reactions
Sinónimos:
ADN polimerasa, polimerasa
About This Item
Productos recomendados
biological source
bacterial (Thermus thermophilus)
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for ≤200 reactions
specific activity
5 U/μL
packaging
pkg of 500 U (2 x 250_U)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-5.0 units (per reaction for PCR (standard))
2.5 units (per reaction for PCR (standard))
parameter
75 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable
RT-PCR: suitable
nucleic acid labeling: suitable
color
colorless
optimum pH
~9.0 (25 °C)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Endonuclease, none detected (up to 20 enzyme units using Lambda-DNA/ 16h/37°C)
Nicking activity, none detected ( up to 20 enzyme units using pBR322-DNA / 16h/37°C)
RNases, none detected (up to 20 enzyme units using MS II-RNA; 4h/37°C)
Storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
Application
- para amplificar fragmentos de ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) debido a su resistencia a incubaciones prolongadas a elevadas temperaturas (95 °C)
- para marcar fragmentos de ADN con nucleótidos marcados radiactivamente, digoxigenina o biotina, ya que esta enzima acepta desoxirribonucleótidos modificados como sustratos
- para la transcripción eficaz de ARN específicos en ADNc debido a su actividad transcriptasa inversa (RT) intrínseca dependiente de Mn
- para PCR en tiempo real
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Garantiza un tamaño optimizado del producto de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) mínimo de hasta 1.000 pb en una reacción de RT-PCR
- Acepta trifosfatos de desoxirribonucleósidos modificados como sustratos
- No tiene asociación con la actividad de ARNasa H.
- Tiene una alta termoestabilidad para superar el problema normalmente asociado con el alto grado de estructura secundaria presente en el ARN
Packaging
Quality
Unit Definition
Valoración unitaria: Tampón de incubación para análisis en ADN activado
Tris-HCI 67 mM, pH 8,8 (+25 °C), (NH4)2SO416,6 mM, MgCl2 6,7 mM, 2-mercaptoetanol 10 mM, dATP, dCTP, dGTP, DTTP 0,2 mM cada uno.
Procedimiento de incubación
Se incuban 12,5 μg de ADN de esperma de arenque activado y 0,1 μCi de [α32P] dCTP con 0,01 a 0,1 unidades de ADN polimerasa Tth en 50 μl de tampón de incubación con una capa de aceite de parafina a +70 °C durante 30 minutos.
La cantidad de dNTP incorporados se determina mediante precipitación con ácido tricloroacético seguida de recuento por centelleo.
Volumen de actividad: 0,5 a 5 U por reacción de PCR (óptima)
2,5 U por reacción de PCR (estándar)
Determinado en el análisis en ADN activado descrito en "valoración unitaria".
Other Notes
Legal Information
Solo componentes del kit
- PCR Buffer, including MgCl2 10x concentrated
- RT-PCR Buffer, coupled reaction in one tube 5x concentrated
- Mn(OAc)2-Solution 25 mM
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash