11140922001
Roche
CTP
Lithium salt
Sinónimos:
lithium salt
About This Item
Código UNSPSC:
41105600
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solution
envase
pkg of 400 μL (40 μmol; 100mM)
fabricante / nombre comercial
Roche
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
CTP is a 100 mM solution of the lithium salt (pH 7).
Aplicación
CTP, lithium salt, is suitable for applications such as in vitro RNA transcription.
Calidad
Typical analysis:
- ≥98% CTP (HPLC), ≤1.5% CDP (HPLC), ≤0.5% CMP (HPLC)
- Tested for the absence of RNases according to the current Quality Control procedures.
Especificaciones
Absorbance: 1mM CTP = 9.6 A272 units
Definición de unidad
Unit Definition: 1 mM CTP = 9.6 A272 units
Otras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Oxidized low-density lipoprotein is a novel predictor of interferon responsiveness in chronic hepatitis C infection
Solbach, P, et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 1.3, 285-294 (2015)
Riku Nagai et al.
Methods and protocols, 4(3) (2021-07-22)
The rates of translation elongation or termination in eukaryotes are modulated through cooperative molecular interactions involving mRNA, the ribosome, aminoacyl- and nascent polypeptidyl-tRNAs, and translation factors. To investigate the molecular mechanisms underlying these processes, we developed an in vitro translation