11089161001
Roche
Streptavidin-AP conjugate
solution, pkg of 1 mL (1,000U)
Sinónimos:
streptavidin
Seleccione un Tamaño
US$ 387,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 387,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 mL (1,000U)
fabricante / nombre comercial
Roche
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Alkaline Phosphatase
Alkaline Phosphatase is often used as a label in enzyme immunoassays. AP converts the sensitive substrate X-phosphate/NBT into a stable, water soluble product.
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Working concentration: Working concentration of conjugate will depend on the application and substrate. Indicated concentrations should be taken as a guideline.
ELISA: 50 - 200 mU/ml (1:5000 - 1:20,000 dilution)
Immunohisto/cytochemistry: 250 - 1,000 mU/ml (1:1000 - 1:4000 dilution)
Western blot: 200 - 500 mU/ml (1:2000 - 1:5000 dilution)
Stability: The concentrated stock solution is stable when stored at 2 to 8°C until the expiration date printed on the label. Do not freeze!
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)