10874477001
Roche
Plasminogen
from human serum
Sinónimos:
plasminogen
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human serum
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
actividad específica
~11 units/mg protein (activated with streptokinase at 37 °C and pH 7.4 with Chromozym PL as the substrate.)
mol peso
90-94 kDa
envase
pkg of 20 U
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
activity assay: suitable
aplicaciones
life science and biopharma
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Lyophilizate, stabilized with bovine serum albumin.
Calidad
Secuencia
Nota de preparación
Working solution: Solvent is recommended in 20 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5, 100 mM NaCl.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
A solution in 20 mM sodium phosphate buffer, pH ca. 7.5, 100 mM NaCl is stable for several months without loss of activity when stored at -15 to -25 °C.
Note:
Plasminogen is susceptible to autolysis, which may result in activation. Contact with the skin or other contamination (e.g., by microorganisms), is therefore to be avoided.
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?