10602361001
Roche
Plasmina humana
from human plasma
Sinónimos:
Plasmina
About This Item
Productos recomendados
biological source
human plasma
Quality Level
assay
95% (electrophoresis)
form
suspension
specific activity
~8 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym PL as the substrate.)
mol wt
Mr ~85 kDa
packaging
pkg of 0.5 mL (5 U)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
8.9
shipped in
wet ice
General description
Specificity
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): de 2 a 8 °C
La disolución diluida (pH 8,6) es estable de 2 a 8 °C durante un mínimo de 1– 2 semanas. Para el almacenamiento de la disolución dializada se recomienda la congelación en alícuotas.
Storage and Stability
Other Notes
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available