Documentos
CC4000
Sigma-Aldrich
Activador del plasminógeno tipo urocinasa
Sinónimos:
uPA
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
biological source
human
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE)
form
solid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PLAU(5328)
General description
Origen del producto: preparado a partir de orina de individuos sanos
Trombolítico que convierte el plasminógeno en plasmina. Mezcla de urocinasa de peso molecular elevado y bajo.
Physical form
Liofilizado a partir de manitol 200 mM, NaCl 100 mM, Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 y PEG al 0,1 %.
Storage and Stability
Reconstituir utilizando 200-400 μl de dH2O. Conservar a -20°C. Después de la reconstitución, separar en alícuotas y congelar (-70°C). Este producto es estable durante 2 años tal como se suministra. Las disoluciones de reserva son estables durante un máximo de 6 meses a -70°C.
Analysis Note
Urocinasa de elevado peso molecular (54 KD): 40 %. Urocinasa de bajo peso molecular (33 KD): 50 %. Formas transitorias de la urocinasa: 10 %
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Thrombolytic therapy: a comparison between urokinase and streptokinase. From a national cooperative study.
W R Bell
Seminars in thrombosis and hemostasis, 2(1), 1-13 (1975-07-01)
Assay methods and standard preparations for plasmin, plasminogen and urokinase in purified systems, 1967-1968.
Johnson, A J, et al.
Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica, 21, 259-272 (1969)
Sean T Zuckerman et al.
Biomaterials, 30(23-24), 3825-3833 (2009-05-16)
Mass spectrometry is a powerful proteomic tool enabling researchers to survey the global proteome of a cell. This technique has only recently been employed to investigate cell-material interactions. We had previously identified material scarcity and limited adherent cells as challenges