Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
ZR0L51060
Milli-Q
Milli-Q® HR High-Flow RO Water Purification System
Central water purification system up to 1200 L/dayType 3 water. For low chlorine feed water.
About This Item
UNSPSC Code:
41104204
NACRES:
JA.13
AC/DC input
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® HR
feature
Ionic rejection by RO: 95 - 99%
Organic rejection by RO: ≥ 99% for MW ≥ 200
packaging
pkg of 1 unit
parameter
1200 L/day max. usage
60 L/hr flow rate
60 L/hr make-up flow rate
91 kg operating weight (201 lb)
H × W × D
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
input
potable tap water
output
product water quality: type 3 water (RO water)
conductivity
(95% ionic rejection (99% particulates rejection))
General description
El sistema Milli-Q® HR 7060 es una solución estándar de purificación de agua de gran rendimiento que puede cumplir con fiabilidad los diversos requisitos del agua purificada por ósmosis inversa (RO, tipo III) para un solo laboratorio o para todo un centro de investigación. Estos sistemas pueden producir hasta 1200 l/día de agua de calidad para laboratorio a partir de agua de alimentación potable. Este sistema es adecuado para el agua de alimentación con poco cloro. Los sistemas de la gama Milli-Q® HR 7000 pueden integrarse en un sistema centralizado, proporcionando un control total de todos los parámetros dentro del propio sistema, así como dentro del lazo de distribución externo de agua purificada. Estos sistemas centrales están integrados con nuestra exclusiva funcionalidad de supervisión y servicio técnico virtuales MyMilli-Q Remote Care, que funciona como una extensión de Milli-Q® Services. Este servicio digital le permite gestionar su sistema de forma segura y remota, lo que contribuye a la productividad óptima de su laboratorio.
Application
El agua RO/Tipo III producida por los sistemas de la gama Milli-Q® HR 7000 es ideal para todos los requisitos de agua purificada de su laboratorio, como el enjuague del material de vidrio, los baños María o los baños de ultrasonidos, y la preparación básica de reactivos. Puede alimentar equipos, como la lavadora, los autoclaves, las cámaras de humedad y medioambientales, y las máquinas de hielo. También puede abastecer los sistemas de purificación de agua ultrapura Milli-Q®.
Features and Benefits
  • Mejora la sostenibilidad y reduce los costes de funcionamiento, haciendo que su instalación sea más productiva, ecológica y rentable.
  • Diseño ergonómico superior para un mantenimiento rápido y fácil.
  • Los cartuchos de pretratamiento Progard® eliminan partículas, cloro libre y coloides.
  • Pantalla táctil interactiva con útiles asistentes para facilitar el funcionamiento y el mantenimiento.
  • Modernas prestaciones de gestión de datos para una mayor accesibilidad y trazabilidad de los datos.
  • Capacidad de servicio y control remoto MyMilli-Q Remote Care.
  • Equipados con la tecnología E.R.A® (Evolutive Rechazo Adjustment) patentada para ahorrarle agua, tiempo y dinero. Evalúa de manera automática la calidad del agua de alimentación para producir un caudal constante y optimizar la recuperación del agua (entre el 45 y el 75 %).
  • Compatibles con el sistema de almacenamiento, protección y distribución SDS 500, para grandes posibilidades de almacenamiento y flujo de distribución.
Components
  • El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeto a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
  • Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
  • Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que solicite a uno de nuestros especialistas la validación su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Legal Information
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Experience efficient Milli-Q® HR 7000 Central RO Water Purification Systems. A more sustainable high-flow pure water system with versatile configurations and modern control. Advanced RO technology saves water. Online monitoring gives peace of mind. Request information now!