Documentos
ZWBASE012
Milli-Q
ROCare B
Base cleaning chemical for removing organics, grime and slime from RO membranes
Sinónimos:
ROCare
About This Item
UNSPSC Code:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
removes organics, grime and slime from RO membranes
packaging
pkg of 12 packs
storage condition
dry at room temperature (Tightly closed)
compatibility
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
shipped in
ambient
General description
ROCare B es un fungible de purificación de agua de laboratorio que garantiza la vida útil y el rendimiento del sistema mediante la eliminación eficaz de algo o la mayor parte de la acumulación de material orgánico en la superficie de las membranas de ósmosis inversa (RO).
El limpiador de base se entrega en una bolsa y la bolsa vacía se deshecha después de su uso. Se utiliza periódicamente cuando el sistema lo solicita o cuando el porcentaje de rechazo de RO cae más del 5% o cuando el caudal de permeado de RO cae más del 10% debido a la acumulación de material orgánico.
Application
Las bolsas de limpieza de base ROCare B protegen las membranas de RO de los sistemas de purificación de agua Elix® Advantage, Milli-Q® HR 7000, Milli-Q® HX 7000 y Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Features and Benefits
  • Producto químico de limpieza de base para eliminar sustancias orgánicas, mugre y limo
  • pH 10 en disolución acuosa
  • contiene 12 paquetes
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Respiratory Tract
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1