Documentos clave
ZMQSP0DE1
Milli-Q
Q-POD® Element
Removes trace ionic contaminants and particulates from ultrapure water. For use with Milli-Q® Advantage A10 and Milli-Q® Integral systems.
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
envase
pkg of 1 unit
P × Al
23 cm (9 in.) × 57.9 cm (22.8 in.)
salida
type 1 water (18.2 MΩ·cm) (25°C)
Descripción general
La unidad Q-POD® Element es un purificador de punto de suministro diseñado para proporcionar agua ultrapura específicamente dedicada a ICP-MS y otras técnicas de análisis de trazas metálicas e iones, como la absorción atómica con horno de grafito (GF-AA) y la cromatografía iónica de trazas. El propósito de la unidad Q-POD® Element es garantizar la reducción hasta la menor concentración posible de iones y metales justo antes de dispensar agua, y permitir la distribución en una campana de flujo laminar.
Aplicación
Agua ultrapura para análisis de oligoelementos a concentraciones de ppt y sub-ppt. Accesorio para los sistemas Milli-Q® Advantage A10 o Milli-Q® Integral.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany