Documentos clave
YY2214265
Millipore
Junta tórica (2-251), silicona
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
silicone O-ring
Nivel de calidad
Diámetro
14.2 cm
compatibilidad
for use with Hazardous Waste System, 142mm
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13