YT3009016
Bolsa Tedlar ZHE, 1 litro
Sinónimos:
Tedlar Gas Bag
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF bag
stainless steel fittings
Quality Level
compatibility
for use with ZHE Hazardous Waste Filtration System
shipped in
ambient
General description
¿Sus muestras de residuos contienen sustancias volátiles, como isopropanol, acetona o xileno? Entonces, utilice nuestro sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE (Zero Head Space Extractor), aprobado por la Agencia de protección medioambiental de los Estados Unidos (EPA) como aparato para medir el procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, TCLP).
El sistema no puede presurizar salvo que esté completamente ensamblado; esto elimina el “disparo accidental del pistón” fuera de la unidad y garantiza un funcionamiento seguro. Elija los modos de ventilación manual y automática.
Características y beneficios:
•Permite presurizar el filtro sin introducir aire gracias al diseño de pistón móvil
•Evita la pérdida de volátiles
•Modos de ventilación manual y automática
•El sistema no se puede presurizar salvo que esté completamente ensamblado, evitando así el «disparo accidental del pistón» de la unidad
Aplicaciones:
Prueba de toxicidad del procedimiento de extracción (EP) y procedimiento de lixiviación característico de toxicidad US EPA
Sistema de residuos peligrosos
YT30090HW Sistema de residuos peligrosos ZHE Millipore
Piezas de repuesto
XX2702512 Válvula de 2 vías, 1/8 pulg. NPTM, acero inoxidable
XX6700010 Juntas tóricas 3 para cilindros
XX6700024 Válvula de ventilación/descarga, 9 bar
XX6700104 Codo de calle, 1/4 de pulgada NPTF a M
YT3009001 Juntas tóricas del pistón, sello frotador
YT3009002 Conexión Luer 1/8 pulg. NPTF
YT3009003 Juntas tóricas de pistón, sello frotador
YT3009013 Swagelok hembra de desconexión rápida
YT3009014 Swagelok macho de desconexión rápida
YY2209064 Rejilla de soporte de 90 mm, acero inoxidable
YY2209068, Junta tórica, 2-235, 90 mm, fluoroelastómero
YY2214257 Perilla manual
Accesorios
XX6700P05 Depósito de presión de dispensación 5 l
YT3009015 Jeringa hermética ZHE, 50 ml
YT3009016, bolsa TEDLAR ZHE, 1 l
Componentes del juego de conectores
XX3002567 Adaptador, 1/8 in. NPTF a M Luer-Lok, placa cromada
XX6700024 Válvula de ventilación/descarga, 9 bar
XX6700030 Acoplamiento y boquilla de liberación rápida, 1/4 pulg. NPTM
TM
XX6700125 Boquilla hexagonal, 1/4 pulg. NPTM 51 mm., acero inoxidable
XX6702507 Adaptador de tubo de 1/4 pulg. NPTM a tubo 1/4 pulg.
XX6702508 Tubo, 6 mm D.E. x 3 m, polipropileno
YT3009013 Swagelok hembra de desconexión rápida
YY1301015 Manómetro, 0–7 bar
YY2029348 válvula de bola, 1/4 pulg. NPTF, acero inoxidable
El sistema no puede presurizar salvo que esté completamente ensamblado; esto elimina el “disparo accidental del pistón” fuera de la unidad y garantiza un funcionamiento seguro. Elija los modos de ventilación manual y automática.
Características y beneficios:
•Permite presurizar el filtro sin introducir aire gracias al diseño de pistón móvil
•Evita la pérdida de volátiles
•Modos de ventilación manual y automática
•El sistema no se puede presurizar salvo que esté completamente ensamblado, evitando así el «disparo accidental del pistón» de la unidad
Aplicaciones:
Prueba de toxicidad del procedimiento de extracción (EP) y procedimiento de lixiviación característico de toxicidad US EPA
Sistema de residuos peligrosos
YT30090HW Sistema de residuos peligrosos ZHE Millipore
Piezas de repuesto
XX2702512 Válvula de 2 vías, 1/8 pulg. NPTM, acero inoxidable
XX6700010 Juntas tóricas 3 para cilindros
XX6700024 Válvula de ventilación/descarga, 9 bar
XX6700104 Codo de calle, 1/4 de pulgada NPTF a M
YT3009001 Juntas tóricas del pistón, sello frotador
YT3009002 Conexión Luer 1/8 pulg. NPTF
YT3009003 Juntas tóricas de pistón, sello frotador
YT3009013 Swagelok hembra de desconexión rápida
YT3009014 Swagelok macho de desconexión rápida
YY2209064 Rejilla de soporte de 90 mm, acero inoxidable
YY2209068, Junta tórica, 2-235, 90 mm, fluoroelastómero
YY2214257 Perilla manual
Accesorios
XX6700P05 Depósito de presión de dispensación 5 l
YT3009015 Jeringa hermética ZHE, 50 ml
YT3009016, bolsa TEDLAR ZHE, 1 l
Componentes del juego de conectores
XX3002567 Adaptador, 1/8 in. NPTF a M Luer-Lok, placa cromada
XX6700024 Válvula de ventilación/descarga, 9 bar
XX6700030 Acoplamiento y boquilla de liberación rápida, 1/4 pulg. NPTM
TM
XX6700125 Boquilla hexagonal, 1/4 pulg. NPTM 51 mm., acero inoxidable
XX6702507 Adaptador de tubo de 1/4 pulg. NPTM a tubo 1/4 pulg.
XX6702508 Tubo, 6 mm D.E. x 3 m, polipropileno
YT3009013 Swagelok hembra de desconexión rápida
YY1301015 Manómetro, 0–7 bar
YY2029348 válvula de bola, 1/4 pulg. NPTF, acero inoxidable